Descripción
The ACE2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human ACE2. This antibody recognizes human antigen. The ACE2 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ACE2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 4H12 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | ACEH; DKFZp434A014 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |