Learn More
ACE/CD143 Antibody (230214) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB15131Z
Código de producto. 18515746
  • 594.00€ / 0.10 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ACE/CD143 Monoclonal antibody specifically detects ACE/CD143 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ACE/CD143
Monoclonal
DyLight 755
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
230214
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse ACE/CD143, Leu35-Glu1264, Accession # P09470
0.1 mL
Cancer, Cardiovascular Biology, CD Markers, Cell Biology, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
1636
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis