Learn More
Ansell Guantes de látex de caucho natural AccuTech™ serie 91-250
Código de producto. p-8004763 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 PR
200 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11781593 6,5 200 pares
11701603 7,5 200 pares
11721603 8,5 200 pares
11731603 9 200 pares
11711603 8 200 PR
11791593 - 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11781593 Proveedor Ansell N.º de proveedor 91250065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice los guantes adecuados para cada trabajo. Los guantes de látex de caucho natural Ansell™ AccuTech™ de la serie 91-250 ofrecen mayor flexibilidad y elasticidad.
  • Fabricados con una formulación específica de látex para ofrecer a los usuarios un mayor nivel de flexibilidad y elasticidad
  • El revestimiento interior de silicona facilita su colocación y hace posible llevarlos con otro guante
  • Los puños más gruesos se ajustan perfectamente a las prendas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 13485, marcado CE e ISO 11137
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Color Natural
Desechables Sí
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6,5
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para biotecnología, pruebas analíticas, operaciones vesicantes, pesaje y dispensación de productos farmacéuticos
Estilo de puño de los guantes Recto
Inspeccionado para uso médico Sí
Cantidad 200 par
Serie 91-250
Resistencia a la tracción 26 MPa (20 MPa después de que se desgasten)
Longitud (métrico) 285 mm
Anchura (métrico) 85 mm