Learn More
Fisherbrand™ Cartucho accuQuatro U Pack
Código de producto. 15409719 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cartucho de paquete U AccuQuatro, COT bajo
Cartucho de paquete U AccuQuatro, alimentación DI
Cartucho de paquete U AccuQuatro, alimentación de OI
Kit de cartuchos de paquete U AccuQuatro con filtro final de 0,2 μm, alimentación DI
Kit de cartuchos de paquete U AccuQuatro con filtro final de 0,2 μm, alimentación de OI
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15409719 Kit de cartuchos de paquete U AccuQuatro con filtro final de 0,2 μm, alimentación DI cada uno
15479709 Cartucho de paquete U AccuQuatro, alimentación de OI cada uno
15489709 Kit de cartuchos de paquete U AccuQuatro con filtro final de 0,2 μm, alimentación de OI cada uno
15499709 Cartucho de paquete U AccuQuatro, alimentación DI cada uno
15419719 Cartucho de paquete U AccuQuatro, COT bajo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15409719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija el cartucho para su tipo de agua de suministro. Los cartuchos Fisher Scientific™ AccuQuatro están disponibles para los tipos de agua de suministro para ósmosis inversa, desionizada o con bajo contenido de COT.
  • Volumen de agua muerta mínimo
  • Producción de agua ultrapura libre de iones y materia orgánica
  • Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de suministro
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Accu100
Tipo Kit de cartuchos de paquete U AccuQuatro con filtro final de 0,2 μm, alimentación DI