Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Descripción
Requires
Plantilla y cebadores
Accuprime Supermix II
• Composición:
• Optimizado para el ADN genómico entre 200 bp y 4 kb.
• Composición:
• Optimizado para el ADN genómico entre 200 bp y 4 kb.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1000 reacciones |
| Incluye | AccuPrime SuperMix II is supplied at 2X concentration to allow approximately 50% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 1000 amplification reactions of 25 μL each are provided. AccuPrime SuperMix II Components: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM each dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA Polymerase; thermostable AccuPrime protein; stabilizers. 1000 Reactions: 1 x 12.5 mL. Store at -20°C in a non-frost-free freezer. |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.