Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix I
Código de producto. p-4926958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10297522 1000 reacciones cada uno
10564233 200 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 10297522
Marca: Invitrogen™ 12342028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
AccuPrime SuperMix I is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification.
Accuprime Supermix I
• Composición:
• Optimizado para el ADN genómico < 200 BP, los plásmidos y los cDNA.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1000 reacciones
Incluye AccuPrime SuperMix I is supplied at 2X concentration to allow approximately 50% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 1000 amplification reactions of 25 μL each are provided. AccuPrime SuperMix I Components: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4), 100 mM KCl, 3 mM MgCl2, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 400 μM dTTP, 400 μM dCTP, AccuPrime Taq DNA Polymerase, thermostable AccuPrime protein, stabilizers.
1000 Reactions: 1 x 12.5 mL
Store at -20°C in a non-frost-free freezer.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.