Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix I
Descripción
AccuPrime SuperMix I es una mezcla lista para su uso de ADN polimerasa, proteínas accesorias y desoxinucleótidos (dNTP) para la amplificación eficaz de la PCR. Todo lo que tiene que hacer es añadir plantillas y primers para reducir el tiempo de preparación a la mitad. Para un rendimiento de PCR preciso, AccuPrime SuperMix I marca la pauta. Amplificará sus objetivos de ADN ciclo tras ciclo, eliminando la necesidad de solucionar problemas y repetir tareas. Además de una potente ADN polimerasa, AccuPrime SuperMix I incluye anticuerpos de polimerasa Platinum antiADN que inhiben la actividad de la polimerasa, proporcionando un inicio en caliente automático y una proteína accesoria termoestable que mejora la hibridación específica del molde de cebador durante cada ciclo de PCR. Esta combinación única permite tener éxito incluso en condiciones previamente no muy óptimas. AccuPrime SuperMix I está diseñado para la amplificación de ampliconos de ADN genómico (?200 bp), ADN plasmídico o moldes de ADNc. Como alternativa, AccuPrime SuperMix II está diseñado para ampliar una gama más amplia de tamaños de ampliconos de hasta 4 kb.
- Inicio en caliente integrado
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Incluye | AccuPrime SuperMix I se suministra en una concentración 2X para permitir que aproximadamente el 50 % del volumen de la reacción final se use para añadir cebadores y soluciones de molde. Se suministran reactivos suficientes para 200 reacciones de amplificación de 25 μl cada una. Componentes de AccuPrime SuperMix I: 40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 3 mM de MgCl2, 400 μM de dGTP, 400 μM de dATP, 400 μM de dTTP, 400 μM de dCTP, ADN polimerasa AccuPrime Taq, proteína termoestable AccuPrime, estabilizadores. 200 reacciones: 2 x 1,25 ml. Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.