Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix I
Código de producto. 10297522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10297522 1000 reacciones cada uno
10564233 200 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10297522 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12342028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
AccuPrime SuperMix I is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification.
Accuprime Supermix I
• Composición:
• Optimizado para el ADN genómico < 200 BP, los plásmidos y los cDNA.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1000 reacciones
Incluye AccuPrime SuperMix I is supplied at 2X concentration to allow approximately 50% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 1000 amplification reactions of 25 μL each are provided. AccuPrime SuperMix I Components: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4), 100 mM KCl, 3 mM MgCl2, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 400 μM dTTP, 400 μM dCTP, AccuPrime Taq DNA Polymerase, thermostable AccuPrime protein, stabilizers.
1000 Reactions: 1 x 12.5 mL
Store at -20°C in a non-frost-free freezer.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.