Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE, conductividad y oxígeno disuelto dobles de sobremesa accumet™ XL600
Código de producto. 12820653 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor con kit Deluxe
Medidor con kit estándar
Medidor multiparamétrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12820653 Medidor multiparamétrico cada uno
12810653 Medidor con kit estándar cada uno
12830653 Medidor con kit Deluxe cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12820653
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Medidor de pH/ISE, conductividad y OD doble de sobremesa accumet XL600, soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación de 100/240 V.
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de pH/ISE/conductividad/OD de sobremesa accumet XL600 Fisherbrand ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de sus mediciones y la eficiencia de los procesos de su laboratorio.
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad/DO Fisherbrand accumet XL600 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
  • En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
  • La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
  • La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
  • Métodos de ISE para adición conocida, sustracción conocida, adición de analitos y sustracción de analitos
  • Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
  • El modo de oxígeno disuelto calcula pruebas de DBO de cinco días, OUR y SOUR
  • Corrección de salinidad y compensación de presión barométrica con barómetro integrado para mejorar la exactitud de OD
  • Visualización de hasta cuatro mediciones de manera simultánea (dos de pH o ISE, una de conductividad y una de OD)
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
  • Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
  • Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
  • Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Dos puertos para sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
  • Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
  • Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
  • Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
  • Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Intervalo de conductividad: De 0,00μS a 500,0 mS
  • Resolución de conductividad: 0,01; 0,1μS; 0,001; 0,01; 0,1 mS
  • Precisión de conductividad: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
  • Resolución de TDS: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
  • Precisión de TDS: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de salinidad: De 0 a 80,0 ppt
  • Resolución de salinidad: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
  • Precisión de salinidad: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de resistividad: De 2,000 ohmios a 20,0 Mohmios
  • Resolución de resistividad: 0,01; 0,1 ohmio; 0,001; 0,1 kohmio; 0,01 Mohmio
  • Precisión de resistividad: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de oxígeno disuelto: de 0 a 50 mg/l; del 0 al 600 % de saturación
  • Intervalo de oxígeno disuelto mediante 13-620-SSP: de 0 a 20 mg/l; del 0 al 200 % de saturación
  • Resolución de oxígeno disuelto: 0,01; 0,1 mg/l; 0,1; 1 % de saturación
  • Precisión de oxígeno disuelto: ± 0,1 mg/l ±1 de LSD, 0,1 % de saturación
  • Intervalo de presión barométrica: de 450 a 825 mm Hg
  • Precisión de la presión barométrica: ±1 mm Hg + 1 LSD
  • Escala de temperatura: De - 5° a + 105°C (de23° a 221,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Puntos de calibración de ISE: de 2 a 6 puntos
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
  • Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: dos BNC, dos miniteléfonos ATC, DIN de 8 pines (conductividad), DIN de 8 pines (OD), tierra
  • Salida: RJ45, RS232, dos USB, dos sondas de agitación
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Dimensiones (L x An x Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
  • Peso: 1,13kg (2,5 lb)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Varios
Salidas RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
Exactitud (conductividad) ± 1 % FS
Exactitud (DO) 0,1 + 1 LSD
Exactitud (ISE) 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (salinidad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Puntos de calibración (conductividad) Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango
Puntos de calibración (ISE) Desde 2 hasta 6
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Constante de celda 0,01 hasta 10
Certificaciones/conformidad NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Detalles de gestión de datos 3 a 86400 s
Puntos de datos 2000
Intervalo de detección Varios
Canales 2
Tipo de pantalla LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, Ión, Concentración, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, Temperatura, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0 a 500 ms
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Intervalo (resistividad) De 3 W a 100 MW en 4 rangos: De 0 a 20 kW, de 20 a 200 kW, de 200 kW a 2 MW, de 2 a 100 MW
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
Resolución (ISE) 2/3/4 dígitos
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Incluye Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232 y fuente de alimentación de 110/220 V
Entradas 2 BNC, 2 ATC
Modelo Medidor de pH/ISE/conductividad/DO XL600 Dual
Tipo de producto Medidor multiparamétrico
Intervalo (OD) De 0 a 20 mg/l (de 0 a 1272 mbar), saturación del 0 al 200 % con electrodo 13-620-SSP
Intervalo (ISE) ± 2000 mV
Resolución Varios
Resolución (conductividad) 0,001/0,01/0,1 ms
Resolución (OD) 0,01 mg/l (0,1 mbar), saturación del 0,1 %
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW
Resolución (salinidad) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Resolución (TDS) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Exactitud de temperatura ±0,2°C (±0,3°F)
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
Longitud (imperial) 9,68 in
Longitud (métrico) 24,6 cm
Anchura (métrico) 17,3 cm
Altura (imperial) 3,89 in
Altura (métrico) 9,9 cm
Peso (imperial) 2,5 lb
Peso (métrico) 1,13 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60Hz