Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE, conductividad y oxígeno disuelto dobles de sobremesa accumet™ XL600
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Medidor de pH/ISE, conductividad y OD dpble de sobremesa accumet XL600, electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad/DO Fisherbrand accumet XL600 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
- En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
- La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
- La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
- Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
- Métodos de ISE para adición conocida, sustracción conocida, adición de analitos y sustracción de analitos
- Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
- El modo de oxígeno disuelto calcula pruebas de DBO de cinco días, OUR y SOUR
- Corrección de salinidad y compensación de presión barométrica con barómetro integrado para mejorar la exactitud de OD
- Visualización de hasta cuatro mediciones de manera simultánea (dos de pH o ISE, una de conductividad y una de OD)
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
- Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
- Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
- Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
- Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Dos puertos para sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
- Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
- Exactitud del pH: ±0,002 pH
- Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
- Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
- Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Resolución de mV: 0,1 mV
- Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
- Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
- Intervalo de conductividad: De 0,00μS a 500,0 mS
- Resolución de conductividad: 0,01; 0,1μS; 0,001; 0,01; 0,1 mS
- Precisión de conductividad: ±1 % de escala completa
- Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
- Resolución de TDS: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
- Precisión de TDS: ±1 % de escala completa
- Intervalo de salinidad: De 0 a 80,0 ppt
- Resolución de salinidad: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
- Precisión de salinidad: ±1 % de escala completa
- Intervalo de resistividad: De 2,000 ohmios a 20,0 Mohmios
- Resolución de resistividad: 0,01; 0,1 ohmio; 0,001; 0,1 kohmio; 0,01 Mohmio
- Precisión de resistividad: ±1 % de escala completa
- Intervalo de oxígeno disuelto: de 0 a 50 mg/l; del 0 al 600 % de saturación
- Intervalo de oxígeno disuelto mediante 13-620-SSP: de 0 a 20 mg/l; del 0 al 200 % de saturación
- Resolución de oxígeno disuelto: 0,01; 0,1 mg/l; 0,1; 1 % de saturación
- Precisión de oxígeno disuelto: ± 0,1 mg/l ±1 de LSD, 0,1 % de saturación
- Intervalo de presión barométrica: de 450 a 825 mm Hg
- Precisión de la presión barométrica: ±1 mm Hg + 1 LSD
- Escala de temperatura: De - 5° a + 105°C (de23° a 221,0 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Puntos de calibración de ISE: de 2 a 6 puntos
- Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
- Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
- Autodiagnóstico: Sí
- Entradas: dos BNC, dos miniteléfonos ATC, DIN de 8 pines (conductividad), DIN de 8 pines (OD), tierra
- Salida: RJ45, RS232, dos USB, dos sondas de agitación
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Dimensiones (L x An x Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
- Peso: 1,13kg (2,5 lb)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Varios |
| Salidas | RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) |
| Exactitud (conductividad) | ± 1 % FS |
| Exactitud (DO) | 0,1 + 1 LSD |
| Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
| Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Exactitud (resistividad) | ±1 % de la escala completa |
| Exactitud (salinidad) | ±1 % de la escala completa |
| Exactitud (TDS) | ±1 % de la escala completa |
| Mostrar más |