Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE y conductividad dobles de sobremesa accumet™ XL500
Código de producto. 12800653 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor con kit
Medidor de pH/ISE/conductividad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12800653 Medidor con kit cada uno
12880643 Medidor de pH/ISE/conductividad cada uno
2 options
Código de producto. 12800653
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Medidor de pH/ISE & conductividad doble de sobremesa accumet XL500, electrodo de pH de cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil grande y de colores vivos que permite una funcionalidad dinámica. Los medidores de pH/ISE/conductividad de sobremesa dobles accumet XL500 Fisherbrand ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de sus mediciones y la eficiencia de los procesos de su laboratorio.
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande que permite una funcionalidad dinámica. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad doble Fisher Scientific accumet XL500 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
  • En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
  • La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
  • La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
  • Métodos de ISE para adición conocida, sustracción conocida, adición de analitos y sustracción de analitos
  • Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Visualización de hasta tres mediciones de manera simultánea (dos de pH o ISE, una de conductividad)
  • Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
  • Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
  • Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
  • Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Dos puertos para sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
  • Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
  • Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
  • Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
  • Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Intervalo de conductividad: De 0,00μS a 500,0 mS
  • Resolución de conductividad: 0,01; 0,1μS; 0,001; 0,01; 0,1 mS
  • Precisión de conductividad: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
  • Resolución de TDS: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
  • Precisión de TDS: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de salinidad: De 0 a 80,0 ppt
  • Resolución de salinidad: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
  • Precisión de salinidad: ±1 % de escala completa
  • Intervalo de resistividad: De 2,000 ohmios a 20,0 Mohmios
  • Resolución de resistividad: 0,01; 0,1 ohmio; 0,001; 0,1 kohmio; 0,01 Mohmio
  • Precisión de resistividad: ±1 % de escala completa
  • Escala de temperatura: De - 5° a + 105°C (de23° a 221,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Puntos de calibración de ISE: de 2 a 6 puntos
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
  • Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: Dos BNC, 2 miniteléfonos ATC, DIN de 8 pines (conductividad), tierra
  • Salida: RJ45, RS232, 2 USB, dos sondas de agitación
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Dimensiones (L x An x Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
  • Peso: 1,13kg (2,5 lb)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Varios
Salidas RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
Exactitud (conductividad) ± 1 % FS
Exactitud (ISE) 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (salinidad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Puntos de calibración (conductividad) Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango
Puntos de calibración (ISE) Desde 2 hasta 6
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Constante de celda 0,01 hasta 10
Certificaciones/conformidad NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Detalles de gestión de datos 3 a 86400 s
Puntos de datos 2000
Intervalo de detección Varios
Canales 2
Tipo de pantalla LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, concentración, iones, conductividad, SDT, salinidad, resistividad, temperatura, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0 a 500 ms
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Intervalo (resistividad) De 3 W a 100 MW en 4 rangos: De 0 a 20 kW, de 20 a 200 kW, de 200 kW a 2 MW, de 2 a 100 MW
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
Resolución (ISE) 2/3/4 dígitos
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Incluye Medidor, electrodo de pH/ATC accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de temperatura/conductividad (13-620-100), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, fuente de alimentación de 110/220 V
Entradas 2 BNC, 2 ATC
Modelo Kit de pH/ISE/conductividad doble XL500
Tipo de producto Medidor con kit
Intervalo (ISE) ± 2000 mV
Resolución Varios
Resolución (conductividad) 0,001/0,01/0,1 ms
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW
Resolución (salinidad) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Resolución (TDS) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Exactitud de temperatura ± 0,3 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
Longitud (imperial) 9,68 in
Longitud (métrico) 24,6 cm
Anchura (métrico) 17,3 cm
Altura (imperial) 3,89 in
Altura (métrico) 9,9 cm
Peso (imperial) 2,5 lb
Peso (métrico) 1,13 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60Hz