Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de referencia sin mercurio con cuerpo de vidrio accumet™
Código de producto. p-4949203 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Electrodo.:
Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
Junta:
Doble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Electrodo. Junta unitSize
15529624 Cuerpo de vidrio de tamaño estándar Doble cada uno
1 options
Código de producto. 15529624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodos de referencia compatibles con TRIS, rellenables y sin mercurio
Electrodos de referencia compatibles con TRIS, rellenables y sin mercurio
  • Luz interior de tipo LED
  • Con compatibilidad con TRIS
  • Rellenable
  • Unión doble
  • De -5° a +80 °C
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Requiere solución de llenado
Se utiliza con la celda indicadora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Patilla
Junta Doble
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +80 °C
Tipo Electrodo de referencia sin mercurio
Electrodo. Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
Para utilizar con (aplicación) Biomédico, TRIS
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 23 °F a 176 °F
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud del cable (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 14,6 cm
Longitud del cable (métrico) 76,2 cm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,37 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 1 cm
Diámetro del tapón (métrico) 1,6 cm