Includes
Medidor de pH de sobremesa accumet AB150, electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-631), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
Ofrecen un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. Los medidores de sobremesa de pH Fisherbrand accumet AB150 tienen una gran pantalla retroiluminada que ofrece gran visibilidad en entornos de laboratorio. El medidor de pH accumet AB150 es la opción elegida en el sector cuando se requieren fiabilidad y uniformidad en las mediciones.
- Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
- Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV relativo de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
- Interfaces RS232 y USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorio acreditado, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
- Exactitud del pH: ±0,002 pH
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Resolución de mV: 0,1 mV
- Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
- Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
- Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud de temperatura: ± 0,3°C (± 0,5°F)
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
- Autodiagnóstico: Sí
- Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,3 °C |
| Exactitud (mV) | ±0,2 |
| Exactitud (pH) | ±0.002 |
| Detalles de gestión de datos | Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV |
| Salidas | RS-232 (toma fono), mini-USB-B, agitador |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 20 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Puntos de calibración (pH) | Hasta 6 predefinidos o 5 personalizados |
| Intervalo (mV) | ±2000 |
| Mostrar más |