Learn More
Hamilton™ Jeringa AccuDil™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 7,2 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 9,6 mm |
| Tipo de producto | Jeringa AccuDil |
| Presión máxima | 200 psi |
| Modelo | 1002 |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Diluidores y dispensadores de la serie ML500 |
| Tipo de conexión | Especial |