Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ PREP XL C18
Código de producto. 16338616 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16338616 8 mm 10 mm Precolumna cada uno
16348616 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16358616 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16368616 50 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16378616 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16388616 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16398616 100 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16308626 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16318626 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
9 options
Código de producto. 16338616
Marca: Thermo Scientific™ 74104018823A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en múltiples aplicaciones con partículas de núcleo sólido Accucore XL C18.
Aproveche los métodos de HPLC convencionales para sus necesidades de ampliación de purificación usando columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una alta eficacia dentro de los requisitos de los límites de presión bajos. La alta cobertura de fase unida ofrece una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en numerosas aplicaciones. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba.
  • Selectividad C18 (USP L1).
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con La precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 885-010
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 90 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa