Learn More
Thermo Scientific™ Kits de selectividad polar Accucore™
Código de producto. 11397551 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11397551 100 mm cada uno
11367551 50 mm cada uno
11327561 150 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11397551
Marca: Thermo Scientific™ 17X261021303VC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten verificar la selectividad de las columnas para HPLC Accucore™ Thermo Scientific™ para los analitos polares.
Utilice los kits de selectividad polar Thermo Scientific™ Accucore™ para verificar la selectividad óptima de las columnas para HPLC Accucore para analitos polares.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • El kit contiene 1 columna para HPLC Accucore aQ, 1 columna Accucore PFP y 1 columna Accucore HILIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Kit de columna para HPLC
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Fase estacionaria aQ C18, HILIC, PFP
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice
Con desactivación terminal Sí