Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rango de selectividad estrecho Accucore™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Verifique la selectividad óptima de las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Accucore™ en un rango estrecho con los kits de rango de selectividad estrecho Accucore.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology™), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- El kit contiene 1 columna para HPLC Accucore C18, 1 columna para RP-MS Accucore y 1 columna Accucore aQ
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Kit de columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Área de la superficie | 130 m²/g |
| Fase estacionaria | aQ C18, C18, RP-MS |
| Línea de productos | Accucore |
| Mostrar más |