Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C30
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice rápidas separaciones de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. La fase estacionaria de la C30 ofrece una selectividad de forma exclusiva para isómeros relacionados estructuralmente y es compatible con fases móviles muy acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
- Alta selectividad de forma para isómeros relacionados estructuralmente, hidrófobos y de cadena larga
- La fase unida no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Caudal | 600 µl/min |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 90 m²/g |
| Temperatura | 70°C |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.