Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice rápidas separaciones de gran resolución con contrapresiones bajas mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm garantizan una gran eficacia y proporcionan compatibilidad para plataformas de HPLC y UHPLC. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
- Mecanismo de interacción hidrófoba
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 4/paq. |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Área de la superficie | 130 m²/g |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.