Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ C18
Código de producto. 11397461 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.
Columna de análisis
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11397461
Marca: Thermo Scientific™ 17126054630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Realice rápidas separaciones de gran resolución con contrapresiones bajas mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm garantizan una gran eficacia y proporcionan compatibilidad para plataformas de HPLC y UHPLC. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 9 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.