Learn More
Fisher Scientific™ Sistema de agua Accu500
Código de producto. 15479699 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador
Caudal de OI:
10 l/h
15/ l/min
15 l/h
20 l/h
30 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Caudal de OI unitSize
15479699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 30 l/h cada uno
15409699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 10 l/h cada uno
15419699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 10 l/h cada uno
15409709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 10 l/h cada uno
15429699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 15 l/h cada uno
15439699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 15/ l/min cada uno
15419709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 15 l/h cada uno
15449699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 20 l/h cada uno
15459699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 20 l/h cada uno
15429709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 20 l/h cada uno
15469699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 30 l/h cada uno
15439709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 30 l/h cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15479699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Supera las normas relativas al agua de tipo I ASTM, CLSI, CAP e ISO. El sistema de agua Fisher Scientific™ Accu500 es un sistema de purificación versátil que se puede utilizar de varias maneras.
  • El sistema de control completamente automatizado incluye enjuague previo, una función de limpieza que evita que la membrana de OI se ensucie, supervisión de la vida útil del cartucho y de la membrana de OI y muchos otros programas que garantizan un funcionamiento correcto
  • El programa de enjuague previo se inicia automáticamente al instalar una membrana de OI nueva, por lo que no es necesario que el usuario emplee procedimientos de limpieza adicionales
  • Hay dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna que funcionan secuencialmente para garantizar la total eliminación de iones y compuestos orgánicos del agua
  • La recirculación automática del sistema, que se realiza cada hora, evita la proliferación bacteriana
  • La resistividad se mide mediante un sensor de resistividad muy sensible
  • Los compartimentos eléctricos y del agua están completamente separados, lo que garantiza su manipulación segura
  • El usuario puede definir la hora de dispensación de agua para facilitar su recogida
  • Tanto el agua de OI como el agua ultrapura pueden obtenerse a partir del sistema de agua
  • El sistema puede disponer de un depósito de PE de 30 o 60 litros con un sensor de nivel líquido y un filtro de ventilación para el depósito con eliminación de CO2; que protege el agua purificada de la degradación atmosférica
  • Un filtro de 0,2 μm o un filtro de ultrafiltración (opcional) elimina las sustancias contaminantes finales
  • Dispensador de agua ultrapura independiente
  • El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-¹ para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • El asa rota 360 grados y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Aplicaciones:
El agua de OI y ultrapura puede utilizarse en muchas áreas. Algunas aplicaciones habituales son:
Agua ultrapura
  • Preparación de fase móvil para HPLC
  • Preparación de soluciones de reactivo en blanco
  • Como diluyente de muestras para GC, HPLC, AA, ICP-MS y otras técnicas analíticas
  • Preparación de tampones y medios de cultivo de células de mamífero
  • Preparación de reactivos de biología molecular, etc.
Agua de OI
  • Limpieza de instrumental de vidrio
  • Lavadora de instrumental de vidrio
  • Agua para baño de agua
  • Esterilización en autoclave
Especificaciones
Conductividad <20 μs/cm
Tipo de agua producto Agua corriente
Resistividad 18,2 Mohm/cm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Modelo Accu500
Partículas > 0,2 µM/ml < 1/ml con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal
Campo de caudal de agua purificada 1,5/ l/min
Caudal de OI 30 l/h
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 45°C
Longitud (métrico) 30 cm
Altura (métrico) 48 cm
Fondo (métrico) 51 cm
Concentración de endotoxinas < 0,001 UE/ml (con un cartucho de ultrafiltración terminal)
Tipo de producto Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV