Descripción
- El sistema de control completamente automatizado incluye enjuague previo, una función de limpieza que evita que la membrana de OI se ensucie, supervisión de la vida útil del cartucho y de la membrana de OI y muchos otros programas que garantizan un funcionamiento correcto
- El programa de enjuague previo se inicia automáticamente al instalar una membrana de OI nueva, por lo que no es necesario que el usuario emplee procedimientos de limpieza adicionales
- Hay dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna que funcionan secuencialmente para garantizar la total eliminación de iones y compuestos orgánicos del agua
- La recirculación automática del sistema, que se realiza cada hora, evita la proliferación bacteriana
- La resistividad se mide mediante un sensor de resistividad muy sensible
- Los compartimentos eléctricos y del agua están completamente separados, lo que garantiza su manipulación segura
- El usuario puede definir la hora de dispensación de agua para facilitar su recogida
- Tanto el agua de OI como el agua ultrapura pueden obtenerse a partir del sistema de agua
- El sistema puede disponer de un depósito de PE de 30 o 60 litros con un sensor de nivel líquido y un filtro de ventilación para el depósito con eliminación de CO2; que protege el agua purificada de la degradación atmosférica
- Un filtro de 0,2 μm o un filtro de ultrafiltración (opcional) elimina las sustancias contaminantes finales
- Dispensador de agua ultrapura independiente
- El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-¹ para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
- Dispensación y calibración volumétrica
- El asa rota 360 grados y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Aplicaciones:
El agua de OI y ultrapura puede utilizarse en muchas áreas. Algunas aplicaciones habituales son:
Agua ultrapura
- Preparación de fase móvil para HPLC
- Preparación de soluciones de reactivo en blanco
- Como diluyente de muestras para GC, HPLC, AA, ICP-MS y otras técnicas analíticas
- Preparación de tampones y medios de cultivo de células de mamífero
- Preparación de reactivos de biología molecular, etc.
Agua de OI
- Limpieza de instrumental de vidrio
- Lavadora de instrumental de vidrio
- Agua para baño de agua
- Esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Conductividad | <20 μs/cm |
| Concentración de endotoxinas | < 0,001 UE/ml (con un cartucho de ultrafiltración terminal) |
| Tipo de agua producto | Agua corriente |
| Resistividad | 18,2 Mohm/cm |
| Tipo | Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador |
| Presión del agua de suministro | De 1 a 6 bar |
| Modelo | Accu500 |
| Partículas > 0,2 µM/ml | < 1/ml con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal |
| Campo de caudal de agua purificada | 1,5/ l/min |
| Caudal de OI | 30 l/h |
| Mostrar más |