Learn More
Fisher Scientific™ Sistema de agua Accu500
Código de producto. 15409709 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador
Caudal de OI:
10 l/h
15/ l/min
15 l/h
20 l/h
30 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Caudal de OI unitSize
15409709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 10 l/h cada uno
15409699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 10 l/h cada uno
15419699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 10 l/h cada uno
15429699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 15 l/h cada uno
15439699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 15/ l/min cada uno
15419709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 15 l/h cada uno
15449699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 20 l/h cada uno
15459699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 20 l/h cada uno
15429709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 20 l/h cada uno
15469699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 30 l/h cada uno
15439709 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador 30 l/h cada uno
15479699 Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV 30 l/h cada uno
12 options
Código de producto. 15409709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Supera las normas relativas al agua de tipo I ASTM, CLSI, CAP e ISO. El sistema de agua Fisher Scientific™ Accu500 es un sistema de purificación versátil que se puede utilizar de varias maneras.
  • El sistema de control completamente automatizado incluye enjuague previo, una función de limpieza que evita que la membrana de OI se ensucie, supervisión de la vida útil del cartucho y de la membrana de OI y muchos otros programas que garantizan un funcionamiento correcto
  • El programa de enjuague previo se inicia automáticamente al instalar una membrana de OI nueva, por lo que no es necesario que el usuario emplee procedimientos de limpieza adicionales
  • Hay dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna que funcionan secuencialmente para garantizar la total eliminación de iones y compuestos orgánicos del agua
  • La recirculación automática del sistema, que se realiza cada hora, evita la proliferación bacteriana
  • La resistividad se mide mediante un sensor de resistividad muy sensible
  • Los compartimentos eléctricos y del agua están completamente separados, lo que garantiza su manipulación segura
  • El usuario puede definir la hora de dispensación de agua para facilitar su recogida
  • Tanto el agua de OI como el agua ultrapura pueden obtenerse a partir del sistema de agua
  • El sistema puede disponer de un depósito de PE de 30 o 60 litros con un sensor de nivel líquido y un filtro de ventilación para el depósito con eliminación de CO2; que protege el agua purificada de la degradación atmosférica
  • Un filtro de 0,2 μm o un filtro de ultrafiltración (opcional) elimina las sustancias contaminantes finales
  • Dispensador de agua ultrapura independiente
  • El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-¹ para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • El asa rota 360 grados y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Aplicaciones:
El agua de OI y ultrapura puede utilizarse en muchas áreas. Algunas aplicaciones habituales son:
Agua ultrapura
  • Preparación de fase móvil para HPLC
  • Preparación de soluciones de reactivo en blanco
  • Como diluyente de muestras para GC, HPLC, AA, ICP-MS y otras técnicas analíticas
  • Preparación de tampones y medios de cultivo de células de mamífero
  • Preparación de reactivos de biología molecular, etc.
Agua de OI
  • Limpieza de instrumental de vidrio
  • Lavadora de instrumental de vidrio
  • Agua para baño de agua
  • Esterilización en autoclave
Especificaciones
Conductividad <20 μs/cm
Tipo de agua producto Agua corriente
Resistividad 18,2 Mohm/cm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Modelo Accu500
Partículas > 0,2 µM/ml < 1/ml con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal
Campo de caudal de agua purificada 1,5/ l/min
Caudal de OI 10 l/h
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 45°C
Longitud (métrico) 30 cm
Altura (métrico) 48 cm
Fondo (métrico) 51 cm
Concentración de endotoxinas < 0,001 UE/ml (con un cartucho de ultrafiltración terminal)
Tipo de producto Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV, con dispensador