Descripción
- Este sistema compacto es una forma sencilla de producir agua ultrapura o de OI a demanda directamente a partir del agua corriente sin filtros de pretratamiento adicionales.
- Equipado con un cartucho de seguridad AccuDuo P pack y con un cartucho de ultrapurificación AccuDuo U Pack con doble columna para garantizar la calidad óptima del agua resultante.
- No es necesario disponer de un depósito de almacenamiento externo, lo que elimina el riesgo de degradación del agua debido a los contaminantes presentes en el recipiente o en el tubo.
- El sistema con control y mantenimiento automáticos incluye ciclos de limpieza automáticos y funciones de mantenimiento automáticas para la membrana de OI, lo que incrementa la vida útil y la eficacia de las membranas de OI y de los cartuchos.
- La recirculación automática del sistema, que se realiza cada hora, evita la proliferación bacteriana y mantiene la pureza del agua en todo momento.
- En la pantalla LCD de gran tamaño se muestra el estado del sistema y los parámetros de calidad claves para facilitar el control del rendimiento del sistema.
Aplicaciones:
- Preparación de fase móvil para HPLC
- Preparación de soluciones de reactivo en blanco
- Como diluyente de muestras para GC, HPLC, AA, ICP-MS y otras técnicas analíticas
- Preparación de tampones y medios de cultivo de células de mamífero
- Preparación de reactivos de biología molecular, etc.
Certifications
Cumple o supera las normas relativas al agua de tipo I ASTM, CLSI, CAP e ISO.
Especificaciones
Especificaciones
| Conductividad | Agua de OI a 25 °C: Típicamente < 20 μS/cm |
| Contenido bacteriano | < 0,1 CFU/ml (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal) |
| Caudal | Agua de OI (a 25 °C): > 0,5 l/min; agua ultrapura (tipo I) (a 25 °C): > 0,5 l/min |
| Resistividad | 18,2 Mohm/cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | < 10 ppmm (< 5 ppmm con una lámpara UV de longitud de onda doble) |
| Presión del agua de suministro | De 1 a 6 bar |
| Modelo | Accu20 |
| Tamaño de partículas | < 1/ml (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5°C a 45°C |
| Longitud (imperial) | 76,2 in |
| Mostrar más |