Learn More
BRAND™ Pipette Controllers accu-jet™ S without Charger
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17384560 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amethyst
Anthracite
Berry
Petrol
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17384560 Berry cada uno
17374560 Anthracite cada uno
17394560 Petrol cada uno
17304570 Amethyst cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17384560 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 26361
El controlador de pipeta accu-jet™ S aporta versatilidad y resistencia a su equipo.
El controlador de pipeta accu-jet™ S aporta versatilidad y resistencia a su equipo. Hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficaz, tanto si trabaja con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
El pipeteo preciso de volúmenes grandes y pequeños es fácil gracias al control con una sola mano de la velocidad de pipeteo para una aspiración rápida y potente, un ajuste preciso del menisco o una dispensación precisa de pequeños volúmenes. Gracias al control preciso, siempre conseguirá el volumen requerido cuando trabaje con pipetas graduadas o de perilla. Si necesita potencia o precisión adicionales, la velocidad del motor se controla sobre la marcha con una mano, elija entre suministro por gravedad (para pipetas calibradas para «suministrar») o suministro por soplado motorizado (para pipetas calibradas para «contener»).
Las prácticas funciones respaldan el trabajo eficaz con interrupciones mínimas. Por lo general, puede trabajar durante 8 horas de pipeteo continuo sin recargar* [*aspiración y administración continuas con una pipeta de 10 ml], y el accu-jet™ S se puede usar mientras se carga. Incluso durante las pausas breves, el accu-jet™ S ahorra tiempo. Con la posición de reposo integrada, puede colocar el instrumento sobre la mesa de trabajo boca arriba con una pipeta insertada. El instrumento permanece listo para su uso y accesible para que pueda continuar su trabajo a su conveniencia.
El uso eficaz de los recursos es de lo que se trata el accu-jet™ S. Se ha diseñado para hacer que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio del adaptador o el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles para usted. Esto y su diseño resistente lo convierten en la elección perfecta para un servicio fiable y prolongado. El sistema de válvulas garantiza que no queden vapores dentro del instrumento, evitando así la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de extracción evitan que el líquido entre accidentalmente en el instrumento. El embalaje y la producción utilizan soluciones sostenibles. El embalaje contiene más del 90 % de material reciclado, y la fabricación se basa en fuentes renovables.
Obtenga más información sobre la versatilidad y resistencia del accu-jet™ S y cómo hace que su trabajo en el laboratorio sea simple, fácil y eficaz.
Datos técnicos:
  • Para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
  • Mango ergonómico y diseño perfectamente equilibrado
  • Llena una pipeta de 25 ml a la velocidad máxima del motor en solo 3 segundos
  • Batería con tecnología de carga inteligente e indicador de carga de dos colores
  • Cuatro colores atractivos
  • Parcialmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) según la norma DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo 2 NiMH/AAA
Descripción Baya
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Berry
Material PC/PBT
Volumen (métrico) 3214,80 ccm
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Garantía 12 meses
Longitud (métrico) 23,9 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Altura (métrico) 6,2 cm
Peso (métrico) 639 g