Descripción
El controlador de pipeta accu-jet™ S aporta versatilidad y resistencia a su equipo. Hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficaz, tanto si trabaja con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
El pipeteo preciso de volúmenes grandes y pequeños es fácil gracias al control con una sola mano de la velocidad de pipeteo para una aspiración rápida y potente, un ajuste preciso del menisco o una dispensación precisa de pequeños volúmenes. Gracias al control preciso, siempre conseguirá el volumen requerido cuando trabaje con pipetas graduadas o de perilla. Si necesita potencia o precisión adicionales, la velocidad del motor se controla sobre la marcha con una mano, elija entre suministro por gravedad (para pipetas calibradas para «suministrar») o suministro por soplado motorizado (para pipetas calibradas para «contener»).
Las prácticas funciones respaldan el trabajo eficaz con interrupciones mínimas. Por lo general, puede trabajar durante 8 horas de pipeteo continuo sin recargar* [*aspiración y administración continuas con una pipeta de 10 ml], y el accu-jet™ S se puede usar mientras se carga. Incluso durante las pausas breves, el accu-jet™ S ahorra tiempo. Con la posición de reposo integrada, puede colocar el instrumento sobre la mesa de trabajo boca arriba con una pipeta insertada. El instrumento permanece listo para su uso y accesible para que pueda continuar su trabajo a su conveniencia.
El uso eficaz de los recursos es de lo que se trata el accu-jet™ S. Se ha diseñado para hacer que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio del adaptador o el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles para usted. Esto y su diseño resistente lo convierten en la elección perfecta para un servicio fiable y prolongado. El sistema de válvulas garantiza que no queden vapores dentro del instrumento, evitando así la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de extracción evitan que el líquido entre accidentalmente en el instrumento. El embalaje y la producción utilizan soluciones sostenibles. El embalaje contiene más del 90 % de material reciclado, y la fabricación se basa en fuentes renovables.
Obtenga más información sobre la versatilidad y resistencia del accu-jet™ S y cómo hace que su trabajo en el laboratorio sea simple, fácil y eficaz.
Datos técnicos:
- Para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
- Mango ergonómico y diseño perfectamente equilibrado
- Llena una pipeta de 25 ml a la velocidad máxima del motor en solo 3 segundos
- Batería con tecnología de carga inteligente e indicador de carga de dos colores
- Cuatro colores atractivos
- Parcialmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) según la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | 2 NiMH/AAA |
| Descripción | Amatista |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amethyst |
| Material | PC/PBT |
| Volumen (métrico) | 3214,80 ccm |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 10 °C a 40 °C |
| Garantía | 12 meses |
| Longitud (métrico) | 23,9 cm |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.