Learn More
Brand™ Pipeteador accu-jet™ pro
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Azul Royal
Azul oscuro
Magenta
Verde
Tipo de tapón:
Europa (continental)
N/A: Cargador no incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Modo de entrega y selección con una sola mano
- El diseño ergonómico está perfectamente equilibrado, pesando solo 190 g para pipetear sin fatiga incluso en operaciones prolongadas.
- Limitador de velocidad del motor ajustable: un ajuste de velocidad más lento permite un control del llenado incluso más sensible y tasas de dispensación para pipetas de menor volumen.–
- Un LED parpadeante indica 2 horas por adelantado cuando la batería necesita carga. Aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo (con una pipeta de 10 ml) sin necesidad de recarga.
- Salida directa de vapores de líquidos que protege contra la corrosión para garantizar una larga vida útil del instrumento.
- Un filtro de membrana hidrófoba de 0,2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos. La combinación perfecta para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Hidruro metálico de níquel |
| Color | Magenta |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Tipo | Controlador de pipeta |
| Tipo de filtro | Membrana hidrófoba |
| Incluye | Batería de hidruro de níquel-metal, 2 cubiertas del compartimento de la batería, soporte de pared, adaptador de CA (100-240V; 50/60Hz) y 2 filtros de membrana de repuesto de 0,2 µm, estériles. 26304 sin cargador |
| Tipo de tapón | Europa (continental) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 190 g |
| Tensión | 100/240 V |
| Mostrar más |