missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACCS, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16184879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16184879 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16184879

Marca: Abnova H00084680D01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MFTLPQKDFRAPTTCLGPTCMQDLGSSHGEDLEGECSRKLDQKLPELRGVGDPAMISSDTSYLSSRGRMIKWFWDSAEEGYRTYHMDEYDEDKNPSGIINLGTSENKLCFDLLSWRLSQRDMQRVEPSLLQYADWRGHLFLREEVAKFLSFYCKSPVPLRPENVVVLNGGASLFSALATVLCEAGEAFLIPTPYYGAITQHVCLYGNIRLAYVYLDSEVTGLDTRPFQLTVEKLEMALREAHSEGVKVKGLILISPQNPLGDVYSPEELQEYLVFAKRHRLHVIVDEVYMLSVFEKSVGYRSVLSLERLPDPQRTHVMWATSKDFGMSGLRFGTLYTENQDVATAVASLCRYHGLSGLVQYQMAQLLRDRDWINQVYLPENHARLKAAHTYVSEELRALGIPFLSRGAGFFIWVDLRKYLLKGTFEEEMLLWRRFLDNKVLLSFGKAFECKEPGWFRFVFSDQVHRLCLGMQRVQQVLAGKSQVAEDPRPSQSQEPSDQRR

Especificaciones

Antígeno ACCS
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homolog (Arabidopsis)(non-functional)
N.º de referencia del gen BC020197.1
Alias de gen ACS/PHACS
Símbolos de los genes ACCS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ACCS (AAH20197.1, 1 a.a. ∼ 501 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84680
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.