missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACCS Monoclonal Antibody (1D2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15652325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15652325 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15652325 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MFTLPQKDFR APTTCLGPTC MQDLGSSHGE DLEGECSRKL DQKLPELRGV GDPAMISSDT SYLSSRGRMI KWFWDSAEEG YRTYHMDEYD EDKNPSGIIN.

Does not catalyze the synthesis of 1-aminocyclopropane- 1-carboxylate but is capable of catalyzing the deamination of L- vinylglycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACCS
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ACCS
N.º de referencia del gen Q96QU6
Alias de gen 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (non-functional); 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homolog; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homolog (Arabidopsis)(non-functional); 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homolog (inactive); 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein (non-functional) isoform 1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein (non-functional) isoform 2; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein (non-functional) isoform 4; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein 1; 2610203E10Rik; ACC synthase-like protein 1; ACCS; ACS; Phacs; RGD1309314
Símbolos de los genes ACCS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHACS (NP_115981, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84680
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.