missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACCN2 Antibody (Regeneron patent anti-ASIC1) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30176862 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30176862

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328257JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

ACCN2 Monoclonal antibody specifically detects ACCN2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACCN2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Regeneron patent anti-ASIC1
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acid-sensing ion channel 1, acid-sensing ion channel 1a protein, amiloride-sensitive cation channel 2, neuronal, ASIC, ASIC1ASIC1A, BNAC2, BNaC2ACCN2 variant 3, Brain sodium channel 2, Cation channel, amiloride-sensitive, neuronal, 2, hBNaC2
Especie del huésped Human
Inmunógeno ASIC1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 41
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.