Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Acclaim™ VANQUISH™ C18
Código de producto. p-6827103 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15622747 150 mm cada uno
15642747 250 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15622747
Marca: Thermo Scientific™ 071399V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones de alta presión, como las capacidades de presión extendida del sistema Vanquish UHPLC, para obtener una mayor potencia de separación, velocidad y rendimiento.
Consiga una mayor potencia de separación, velocidad y capacidad de procesamiento utilizando columnas UHPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18. Estas columnas de fase reversa se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida del sistema y su solidez. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos en análisis de cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas de para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ y Acclaim VANQUISH ofrecen una gama más amplia de selectividad y opciones de formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 21756 psi (1500 bar)
Tamaño de partículas 2,2 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC