Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P2
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separe contraiones farmacéuticos, como cationes o aniones monovalentes y divalentes, con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La innovadora tecnología de columna en modo mixto proporciona funciones de interacción hidrófila, HILIC, intercambio aniónico e intercambio catiónico para el desarrollo flexible de métodos. Utilice la columna para LC Acclaim Trinity P2 para complementar la columna para LC Acclaim Trinity P1, que separa simultáneamente sustancias farmacéuticas y sus contraiones, a fin de conseguir una solución integral para el análisis farmacéutico de contraiones mediante HPLC.
Alta selectividad para análisis de contraiones
- Sangrado bajo de las columnas, compatible con espectrometría de masas (MS) y detección de aerosol cargado (CAD)
- Hidrolíticamente estable
- Alta eficiencia
- Disponible en tamaños de partícula de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 y 100 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 2/paq. |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Caudal | De 0,30 a 0,90 mL/min |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 6000 psi (415 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Fase móvil acuosa de 0 a 100 % |
| Forma de partícula | Silicio esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.