Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P1
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Separe de forma simultánea las sustancias farmacéuticas y sus contraiones con las columnas LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 de gran eficacia. La exclusiva química trimodal de la superficie proporciona funciones de intercambio concurrente de cationes y aniones de fase reversa para lograr la máxima flexibilidad en el desarrollo del método. Permiten optimizar fácilmente la selectividad mediante el ajuste de la concentración del tampón en la fase móvil, el nivel de pH y el contenido de disolvente (de forma conjunta o independiente) a fin de acelerar las separaciones cromatográficas y aumentar la productividad.
La fase estacionaria Acclaim Trinity P1, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), consta de partículas esféricas de sílice porosa de gran pureza de 3 μm revestidas con gránulos de nanopolímero cargados. La exclusiva química de la superficie incluye un área de poros interior modificada con una capa orgánica que proporciona propiedades de fase reversa e intercambio aniónico. La superficie exterior de poros, por el contrario, se ha modificado con la función de intercambio catiónico para ofrecer un rendimiento cromatográfico inigualable.
Rendimiento superior para aplicaciones farmacéuticas
- Selectividad ideal para la separación simultánea de principios activos y contraiones (analitos básicos, neutros y ácidos)
- Retención efectiva de analitos hidrófilos iónicos e ionizables sin reactivos de emparejamiento de iones
- Separación espacial distintiva de las regiones de intercambio de aniones y de cationes
- Desarrollo de métodos flexible con control independiente de cada mecanismo de retención
- Sangrado bajo de las columnas; compatible con espectrometría de masas (MS), detección de aerosol cargado (CAD) y detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD)
- Disponible con diámetros de 2,1 y 3,0 mm y longitudes de 50, 100 y 150 mm
Complemente la columna Acclaim Trinity P1 con la columna Acclaim Trinity P2 para conseguir una solución integral para el análisis farmacéutico de contraiones mediante HPLC. Utilice la columna Acclaim Trinity P2 para separar contraiones, incluidos los cationes o aniones monovalentes y divalentes.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | ELSD, detector UV |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4500 psi (310 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Área de la superficie | 100 m²/g |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.