Descripción
Las columnas ideales para el análisis de surfactantes mediante detección de alta sensibilidad son las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus. Esta nueva generación de columnas de sílice de gran eficacia tiene un sangrado excepcionalmente bajo para usarse con detectores de aerosol cargado (CAD) y espectrómetros de masas (MS). Las columnas proporcionan una selectividad similar a la de las columnas Acclaim Surfactant para la separación sensible de una amplia variedad de surfactantes. La composición química avanzada de la superficie proporciona mecanismos de retención de fase reversa y de intercambio aniónico, al tiempo que mejora significativamente la resolución de surfactantes.
Mejora del rendimiento, la versatilidad y el procesamiento para análisis de surfactantes
- Selectividad ideal para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
- Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
- Excelente resolución entre compuestos fuertemente hidrófilos, como los isómeros de sulfonato de xileno
- Compatible con detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD), detectores de conductividad con supresión (SCD) y detectores de UV-Vis (UV)
- Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
- Hardware Thermo Scientific™ PEEK™ no metálico disponible para una mejor compatibilidad con los sistemas de cromatografía de intercambio iónico Thermo Scientific™ Dionex™
- Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0, 4,0 (cuerpo de PEEK) y 4,6 mm, con 100, 150 y 250 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | De 0,8 a 2,0 mL/min |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 6000 psi (415 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Área de la superficie | 300 m²/g |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.