Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ con fenil-1
Código de producto. 11321973 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11321973 10 mm 4,6 mm 3 μm paquete de 2
11381963 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11391963 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11301973 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11382063 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
13473809 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11331973 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11321973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 071973
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se usan para el análisis de alta resolución de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
Elija las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ LC de fase reversa fenil-1 para conseguir una selectividad exclusiva de compuestos aromáticos y un rendimiento cromatográfico superior. La fase unida especialmente diseñada muestra una mayor interacción π-π que otras fases de fenilo y ofrece una mejor selectividad aromática y una mayor retención hidrófoba. Estas columnas son idóneas para el análisis de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
Alta selectividad aromática para la separación de compuestos aromáticos
  • Alta retención hidrófoba
  • Compatibilidad con fase móvil muy acuosa
  • Alta eficiencia y embalaje resistente
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 Å
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice ultrapura con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 2/paq.
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 6000 psi (414 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.