Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ HILIC-1
Código de producto. 11371963 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11371963
Marca: Thermo Scientific™ 071913
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga todas las ventajas de la cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) y de fase reversa en una columna con la columna HILIC-1 de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ .
Obtenga todas las ventajas de la cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) y de fase reversa (RP) en una columna con la columna HILIC-1 de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ . La fase estacionaria de modo mixto basada en sílice de alta eficacia consta de una cadena de alquilos hidrófobos con un grupo de diol en el extremo. La fracción hidrófoba proporciona retención de fase reversa y el grupo de diol terminal facilita las interacciones hidrófilas. Esta combinación única proporciona selectividad ajustable con una resolución insuperable y simetría de picos para varias moléculas polares y no polares.
Separa las moléculas polares y no polares con una selectividad complementaria a las columnas de RP
  • Funciona en los modos de RP y HILIC
  • Retiene moléculas altamente polares
  • Cubre una mayor gama de aplicaciones que las columnas tradicionales basadas en diol, incluidos surfactantes etoxilados no iónicos, metabolitos de fármacos, lípidos y glicoles del polietileno (PEG)
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
  • Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 2/paq.
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 6000 psi (415 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Pack of 2
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Cadena de alquilos hidrófoba con grupo diol
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Patentado
Fase Fase reversa e HILIC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.