Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para explosivos E2 HPLC Acclaim™
Product Code. 11311983 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11311983
Brand: Thermo Scientific™ 071989
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Consiga una resolución de referencia de los 14 explosivos indicados en el método 8330 de la EPA SW-846 con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ E2 para explosivos, nitroaromáticos y nitraminas por HPLC. Sus químicas de columna únicas ofrecen una resolución superior con selectividades complementarias. Utilice la columna E1 (disponible por separado) como sustitución directa de las columnas ODS para el análisis primario. A continuación, utilice la columna E2 como columna primaria o de confirmación. Cambie fácilmente las condiciones de separación de la columna E2 para adaptarse a un intervalo de aplicación más amplio, incluido el análisis de explosivos más allá del método 8330 de la EPA de EE.UU.
Rendimiento superior para análisis de explosivos
  • Rendimiento reproducible
  • Condiciones de elución isocrática sencilla
  • Selectividades exclusivas para separar otras moléculas nitroaromáticas
  • Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
  • Desarrolladas, fabricadas y probadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas
  • Las columnas proporcionan una resolución superior con mayor facilidad de uso
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Cartucho protector, 2/paq.
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Pack of 2
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Cartucho protector
Características ecológicas Responsibly packaged
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.