Descripción
Realice una separación básica de pesticidas de carbamato (pesticidas del tipo N-metilcarbamato y N-metilcarbamoiloxima) listados en el método 531.2 de la EPA de EE. UU. mediante las columnas LC para carbamato Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de gran eficacia son compatibles tanto con gradientes de fase móvil binarios (metanol/agua) como ternarios (acetonitrilo/metanol/agua) para ofrecer una mayor flexibilidad. Utilice estas columnas con sangrado extremadamente con detección por fluorescencia/derivatización postcolumna/LC o con detección por LC/MS para la máxima sensibilidad.
Varios formatos de columna se adaptan a las necesidades específicas de sus análisis
- Columna de 5 µm, 4,6 × 250 mm: establece el estándar para obtener la máxima resolución con reacción postcolumna (PCR) y detección por fluorescencia (FLD)
- Columna de 3 µm, 4,6 × 150 mm: Ahorra tiempo y aumenta el procesamiento de muestras
- Columna de 3 µm, 3,0 × 150 mm: Ahorra tiempo y reduce el consumo de disolvente
- Columna de 3 µm, 2,1 × 150 mm: Adecuada para LC/MS, para lograr los límites de detección más bajos posibles
- Dos RSLC, columnas de 2,2 µm (2,1 × 100 mm y 2,1 × 150 mm): proporcionan separaciones de alta resolución y gran rendimiento
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Grupo alquilo exclusivo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Caudal | De 0,4 a 0,8 mL/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 6500 psi (450 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 3 hasta 7 |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.