Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Código de producto. 11362113 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
5 mm
15 mm
70 mm
50 mm
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diámetro (métrico):
0,05 mm
0,075 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,75 mm
75 μm
1 mm
1 mm
Tamaño de partículas:
2 μm
3 μm
5 μm
Tipo:
Cartucho de trampa
Columna
Columna de análisis
Columna de análisis, NanoViper
Columna de separación NanoViper
Columna de trampa
Nanocolumna de análisis
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tipo unitSize
11362113 5 mm 0,3 mm 5 μm Cartucho de trampa paquete de 5
11342263 50 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
11352263 150 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11362263 250 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
11372263 500 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Cartucho de trampa cada uno
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Cartucho de trampa 1 PCS
11382243 150 mm 0,1 mm 5 μm Columna de trampa paquete de 2
11332253 150 mm 0,2 mm 5 μm Columna de trampa paquete de 2
11392243 150 mm 0,1 mm 5 μm Columna de trampa paquete de 2
11352103 150 mm 0,075 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11362103 250 mm 0,075 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11352023 150 mm 0,05 mm 2 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
11372013 150 mm 0,3 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
11392253 50 mm 0,75 mm 2 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
11382013 500 mm 0,75 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
11342013 150 mm 0,075 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
11342023 50 mm 0,05 mm 2 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
11332023 50 mm 0,3 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
15597520 250 mm 0,75 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
11352013 150 mm 0,075 mm 3 μm Columna de separación NanoViper paquete de 2
15810705 150 mm 0,075 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
15820705 500 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
15567530 500 mm 0,075 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
15572920 750 mm 0,075 mm 2 μm Nanocolumna de análisis cada uno
15800705 50 mm 1 mm 2 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
15588090 70 mm 75 μm 3 μm Columna de separación NanoViper cada uno
12739835 150 mm 0,05 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
15527660 150 mm 0,05 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
11382253 250 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11342103 150 mm 0,075 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11312263 150 mm 0,1 mm 5 μm Columna de separación NanoViper 2 PCS
15517460 150 mm 0,075 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
17294434 150 mm 0,1 mm 5 μm Columna de separación NanoViper paquete de 2
17204444 150 mm 0,3 mm 3 μm Columna de análisis, NanoViper cada uno
13486836 150 mm 1 mm 2 μm Columna de análisis cada uno
15518080 250 mm 0,05 mm 2 μm Columna cada uno
15588080 500 mm 0,05 mm 2 μm Columna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Código de producto. 11362113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 160454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para el análisis de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos. Su alta capacidad de carga es excepcional para péptidos poco abundantes en muestras de proteómica complejas.
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
  • Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
  • Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
  • Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
  • Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
  • Máxima reproducibilidad columna a columna
  • HPLC miniaturizada moderna y sencilla
  • Premontadas con accesorios de entrada de columna nanoViper para una fácil instalación de la columna
Principales ventajas de los accesorios nanoViper
  • Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
  • Montaje sin herramientas
  • La columna no sufre daños por apretarla demasiado: puede soportar presiones de hasta 1000 bar y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
  • No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones
Ideal para el mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos, así como el mapeo de péptidos de LC-MS/MS para la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas.
  • Gran capacidad de carga
  • Se usa para el análisis de péptidos bajos abundantes que se encuentran a menudo en muestras proteómicas complejas.
  • Seleccione la longitud de la columna y el D. I. según sus requisitos de rendimiento, sensibilidad y cantidad de muestra disponible
  • Elija entre longitudes de 50, 150, 250, 500 mm, y D.I. de 50, 75, 300 y 1000 µm.
  • Mejor separación de proteínas y péptidos
  • La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada.
  • Excelente eficacia de separación
  • Resolución y recuperación superiores
  • Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual
También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bar.
  • No requiere herramientas
  • Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
  • Admite presiones de hasta 1000 bares.
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque a menudo en proteómica se utilizan las nanocolumnas para LC, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho de trampa
Diámetro (métrico) 0,3 mm
Para utilizar con Sistema MDLC de proteómica UltiMate 3000
Longitud (métrico) 5 mm
Presión máxima 7250 psi (500 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos nanoLC
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Cartucho de trampa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.