Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Código de producto. 11352023 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11352023 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 11342263 | 50 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 11352263 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11362263 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 11372263 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Cartucho de trampa | cada uno |
| 11362113 | 5 mm | 0,3 mm | 5 μm | Cartucho de trampa | paquete de 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Cartucho de trampa | 1 PCS |
| 11382243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de trampa | paquete de 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0,2 mm | 5 μm | Columna de trampa | paquete de 2 |
| 11392243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de trampa | paquete de 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0,075 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11362103 | 250 mm | 0,075 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11372013 | 150 mm | 0,3 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11392253 | 50 mm | 0,75 mm | 2 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 11382013 | 500 mm | 0,75 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11342013 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11342023 | 50 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 11332023 | 50 mm | 0,3 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15597520 | 250 mm | 0,75 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11352013 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de separación NanoViper | paquete de 2 |
| 15810705 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15820705 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15567530 | 500 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15572920 | 750 mm | 0,075 mm | 2 μm | Nanocolumna de análisis | cada uno |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 15588090 | 70 mm | 75 μm | 3 μm | Columna de separación NanoViper | cada uno |
| 12739835 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15527660 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11382253 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11342103 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11312263 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de separación NanoViper | 2 PCS |
| 15517460 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 17294434 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de separación NanoViper | paquete de 2 |
| 17204444 | 150 mm | 0,3 mm | 3 μm | Columna de análisis, NanoViper | cada uno |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 15518080 | 250 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna | cada uno |
| 15588080 | 500 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Premontadas con accesorios de entrada de columna nanoViper para una fácil instalación de la columna
Principales ventajas de los accesorios nanoViper
- Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
- Montaje sin herramientas
- La columna no sufre daños por apretarla demasiado: puede soportar presiones de hasta 1000 bar y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
- No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones
Ideal para el mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos, así como el mapeo de péptidos de LC-MS/MS para la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas.
- Gran capacidad de carga
- Se usa para el análisis de péptidos bajos abundantes que se encuentran a menudo en muestras proteómicas complejas.
- Seleccione la longitud de la columna y el D. I. según sus requisitos de rendimiento, sensibilidad y cantidad de muestra disponible
- Elija entre longitudes de 50, 150, 250, 500 mm, y D.I. de 50, 75, 300 y 1000 µm.
- Mejor separación de proteínas y péptidos
- La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada.
- Excelente eficacia de separación
- Resolución y recuperación superiores
- Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual
También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bar.
- No requiere herramientas
- Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
- Admite presiones de hasta 1000 bares.
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque a menudo en proteómica se utilizan las nanocolumnas para LC, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis, NanoViper |
| Diámetro (métrico) | 0,05 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 11600 psi (800 bar) |
| Tamaño de partículas | 2 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 450 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | nanoLC |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 15 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Sílice fundido |
| Tipo | Columna de análisis, NanoViper |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.