Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 120 C8
Código de producto. 11301783 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de análisis
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11301783
Marca: Thermo Scientific™ 059137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga un rendimiento excepcional y una resolución máxima para la separación de fase reversa de analitos con una hidrofobicidad moderada.
Para la separación de fase reversa de analitos con hidrofobicidad moderada, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Estas columnas de alto rendimiento ofrecen una selectividad similar a las columnas Acclaim 120 C18 con un orden de elución predecible, pero menor retención. Los compuestos se eluyen más rápidamente, lo que genera separaciones más rápidas. La exclusiva composición química de los ligandos C8 densamente unidos sobre un sustrato de sílice ultrapura, esférica y porosa confiere a las columnas Acclaim 120 C8 una excelente eficacia.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para la separación de moléculas pequeñas
  • Baja actividad de silanol para lograr excelentes formas de pico
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 Å
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 μm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.