Learn More
IKA™ Accesorio de varillas de agitación para agitadores de varilla Fisher Scientific™ IKA™ y SteadyStir™
Código de producto. 10201961 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10201961 R 1302 cada uno
10568881 R 1375 cada uno
10767381 R 1300 cada uno
10160161 R 1311 cada uno
10642781 R 1345 cada uno
10058130 R 1352 cada uno
10435261 R 1342 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10201961 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002387900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Genere un flujo axial en el recipiente con estos ejes de agitación. El accesorio de ejes de agitación IKA™ Fisher Scientific™ SteadyStir™ y los agitadores de varilla IKA™ están diseñados para velocidades de media a alta.
  • Gran turbulencia, fuerzas de cizalla altas
  • Reducción de partículas
  • Para velocidades de media a alta
† Recubierto de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 3,9 in
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 100 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 350 mm
Modelo R 1302
Velocidad Máx. de 1000 rpm
Tipo Agitador Dissolver
Material AISI 316L/1,4571