Learn More
IKA™ Accesorio de varillas de agitación para agitadores de varilla Fisher Scientific™ IKA™ y SteadyStir™
Código de producto. 10160161 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10160161 R 1311 cada uno
10568881 R 1375 cada uno
10767381 R 1300 cada uno
10201961 R 1302 cada uno
10642781 R 1345 cada uno
10058130 R 1352 cada uno
10435261 R 1342 cada uno
7 options
Código de producto. 10160161
Marca: IKA™ 0002332900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Genere un flujo axial en el recipiente con estos ejes de agitación. El accesorio de ejes de agitación IKA™ Fisher Scientific™ SteadyStir™ y los agitadores de varilla IKA™ están diseñados para velocidades de media a alta.
  • Para extraer el material que se va a mezclar desde arriba.
  • Genera flujo axial en el recipiente.
  • Peligro de lesiones mínimo cuando se entra en contacto con el recipiente.
  • Fuerzas de cizalla mínimas
  • Para velocidades de media a alta
† Recubierto de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo R 1311
Tipo Agitador de turbina