Learn More
IKA™ Accesorio de varillas de agitación para agitadores de varilla Fisher Scientific™ IKA™ y SteadyStir™
Tienda IKA ProductosDescripción
- Para agitar en recipientes redondos con cuellos estrechos.
- El efecto es parecido al de un agitador de hélice con 4 hojas
- Se requieren velocidades de media a alta
† Recubierto de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Modelo | R 1352 |
| Velocidad | Máx. de 2000 rpm |
| Tipo | Agitador de centrífuga |
| Material | AISI 316L/AISI 304 |