Descripción
Flujo radial para extraer el material que se va a mezclar desde la parte superior y la parte inferior. Gran turbulencia, fuerzas de cizalla potentes. Reducción de partículas. Para velocidades de media a alta. Ø del agitador: Ejes de 42 mm Ø: 8 mm; longitud del eje: 350 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) del ventilador | 1,7 in |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 42 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Velocidad | 2000 rpm |
| Tipo | Eje de agitación |