Descripción
Adecuado para todas las máquinas, anchura de 90 cm, profundidad de 70 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Zócalo/base |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio |