Learn More
Miele Professional™ Zócalo cerrado UG 30-60/60-85
Código de producto. 15447724 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Zócalo; dimensiones (An x F): 60 x 60 mm
Código de producto.
15447724 Zócalo; dimensiones (An x F): 60 x 60 mm
1 options
Código de producto. 15447724 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12650010_OLD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zócalo cerrado UG 30-60/60-85 para elevar la máquina, 60 cm de profundidad, 60 cm de ancho
  • Zócalo en acero inoxidable UG 30-60/60-85
  • Para su uso en lavadoras de instrumental de vidrio de laboratorio Miele PG 8583 y PG 8593
  • Pernos para la máquina
  • 600 mm x 600 mm x 300 mm (An x F x Al)