Learn More
Grant Instruments™ Serpentín de refrigeración
Descripción
Proporciona una fuente de enfriamiento constante para permitir que el baño se opere a o por debajo de la temperatura ambiente, hasta 0 °C. La bobina de refrigeración de Grant Instruments™ es para usar con el baño de agua de agitación lineal y orbital Grant Instruments OLS Aqua Pro.
- Para su uso con OLS Aqua Pro
- Intervalo de temperatura: Ambiente hasta 0 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accesorio de bobina de refrigeración para baño con agitación lineal OLS Aqua Pro |
| Para utilizar con (equipo) | OLS Aqua Pro |
| Intervalo de temperatura | de 0 °C |
| Tipo | Bobina de refrigeración de accesorio |