Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Wellwash™ and Wellwash™ Versa Microplate Washers
Código de producto. p-8442004 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Filtro de líquido, 5 unidades
Tapón de repuesto para frasco de almacenamiento, 2 unidades
Para utilizar con (equipo):
Lavador de microplacas Wellwash Versa
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
15640845 Filtro de líquido, 5 unidades Lavador de microplacas Wellwash Versa 1 set
15331441 Tapón de repuesto para frasco de almacenamiento, 2 unidades Lavador de microplacas Wellwash Versa paquete de 2
2 options
Código de producto. 15640845
Marca: Thermo Scientific™ N12407
Lave las placas de 96 pocillos firmemente con este lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias.
Estos accesorios están pensados para su uso con el lavador de microplacas Wellwash™. Lave las placas de 96 pocillos de manera segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias. El modelo Wellwash incorpora una interfaz de usuario gráfica, versiones en idiomas locales y un puerto USB para ofrecer una gran facilidad de uso y comodidad. Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide y consulte nuestra gama completa para todas sus necesidades de aplicaciones ELISA.
Facilidad y comodidad de uso
  • Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo
  • Pantalla clara que muestra todo lo necesario en un mismo visor
  • Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente
  • Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
Rendimiento fiable y seguro
  • Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
  • Sensores del nivel de líquido incluidos en los frascos de lavado y desecho
  • Las funciones automáticas de enjuague y cebado proporcionan un funcionamiento seguro
  • La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
  • El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
Óptimo rendimiento de lavado
  • El modo de barrido garantiza un volumen residual sumamente bajo en el pocillo, lo que proporciona resultados de ensayo fiables
  • El rendimiento de lavado se optimiza aún más con parámetros ajustables, como la altura de dispensación y de aspiración, así como la velocidad de aspiración.
Versatilidad añadida
  • Puerto USB que facilita la transferencia de protocolos entre varios lavadores y para imprimir informes y archivos de registro.
  • Hay disponible un cabezal de lavado de células de 2 x 8 diseñado específicamente para el lavado de células.
  • Los dos cabezales de lavado de 1 x 8, los dos frascos de lavado y un frasco de enjuague, los dos cabezales de lavado de 1 x 12 opcionales, el cabezal de lavado de 1 x 16 y un cabezal de lavado de células de 2 x 8 ofrecen una mayor flexibilidad.
  • Posibilidad de conexión con sistemas de automatización.
Incluye:
2 frascos lavadores de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco de residuos de 4 l, 2 cabezales de lavado de 8 vías, cubierta antiaerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Pk.
Tipo Filtro de líquido, 5 unidades
Para utilizar con (equipo) Lavador de microplacas Wellwash Versa