Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Código de producto. 15340787 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bandeja de protección de líquidos
Bandeja robótica
Bandeja universal
Conjunto de tubos de aspiración
Conjunto de tubos dispensadores
Filtro de emisión
Herramienta de recogida del filtro
Jeringa dispensadora
Kit de actualización para dos dispensadores
Kit de actualización para luminometría y AlphaScreen
Kit de actualización para luminometría y TRF
Kit de actualización para luminometría, AlphaScreen y TRF
Paquete de microplacas
Soporte del adaptador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15340787 Herramienta de recogida del filtro cada uno
15330787 Soporte del adaptador cada uno
12433458 Conjunto de tubos de aspiración cada uno
12439757 Filtro de emisión cada uno
11599479 Adaptador de placas cada uno
12472238 Adaptador de placas cada uno
12871886 Adaptador de placas cada uno
12492238 Adaptador de placas cada uno
11905484 Adaptador de placas cada uno
11589309 Adaptador de placas cada uno
11995474 Adaptador de placas cada uno
12432248 Bandeja universal cada uno
12442248 Bandeja robótica cada uno
12452248 Adaptador de placas cada uno
12472248 Adaptador de placas cada uno
12492248 Jeringa dispensadora cada uno
12402258 Conjunto de tubos dispensadores cada uno
12412258 Jeringa dispensadora cada uno
17198238 Paquete de microplacas cada uno
17954312 Bandeja de protección de líquidos cada uno
17972051 Kit de actualización para luminometría y AlphaScreen cada uno
17982081 Kit de actualización para luminometría y TRF cada uno
17932161 Kit de actualización para luminometría, AlphaScreen y TRF cada uno
17982051 Kit de actualización para dos dispensadores cada uno
24 options
Código de producto. 15340787
Marca: Thermo Scientific™ N16484
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
Varioskan LUX está vinculado al potente software SkanIt de cuarta generación, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.
  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting ToolTM que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
  • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
  • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta de recogida del filtro
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas Varioskan LUX
Línea de productos Varioskan